Merck
636401
Sigma-Aldrich
Phthalylglycyl chloride
96%
Synonim(y):
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetyl chloride, NSC 401729, Phthalylglycine acid chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
acyl chloride
imide
ciąg SMILES
ClC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-8(13)5-12-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(12)15/h1-4H,5H2
Klucz InChI
RHZBRCQIKQUQHQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek ftaliloglicylu może być syntetyzowany w reakcji ftaliloglicyny z chlorkiem tionylu.
Zastosowanie
Chlorek ftaliloglicylu może być stosowany w syntezie N-ftalimidoacetylo-β-fenyloetyloamniny.
Reactant involved in:
  • Synthesis of selenium-containing amino acid analogs with bactericidal and antifungal activity
  • Photoinduced single electron transfer cyclization for preparation of cyclic peptides
  • Arndt-Eistert synthesis
  • Mitsunobu and arbuzov-type multicomponent pathway
  • Remote C-H bond functionalization
  • Amido-alkylation for synthesis of benzofuran derivatives
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Synthesis and stereochemistry of azeto [2, 1-a] isoquinolin-2-one derivatives"
Csomos P,et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 87, 93-93 (2003)
"Enantioselective synthesis of (R)-(-)-praziquantel (PZQ)"
Roszkowski P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(09), 1415-1419 (2006)