Merck
62880
Sigma-Aldrich
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Lysine ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOC2H5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.16
Beilstein:
3697099
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (AT)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Klucz InChI
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Federico Vozzi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(5), 055006-055006 (2018-06-06)
Three-dimensional (3D) tissue models offer new tools in the study of diseases. In the case of the engineering of cardiac muscle, a realistic goal would be the design of a scaffold able to replicate the tissue-specific architecture, mechanical properties, and
Monica Boffito et al.
PloS one, 13(7), e0199896-e0199896 (2018-07-07)
Scaffolds populated with human cardiac progenitor cells (CPCs) represent a therapeutic opportunity for heart regeneration after myocardial infarction. In this work, square-grid scaffolds are prepared by melt-extrusion additive manufacturing from a polyurethane (PU), further subjected to plasma treatment for acrylic