Merck
616532
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HD2Cl3O
Masa cząsteczkowa:
199.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
246 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D
Klucz InChI
LINPIYWFGCPVIE-QDNHWIQGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.