Merck
387738
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylacetamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
176-178 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Klucz InChI
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Owino et al.
Journal of chromatographic science, 29(10), 450-456 (1991-10-01)
The diode array multichannel detector is used to acquire spectral information at specified intervals in the elution profile of atenolol and its related impurities for post-chromatographic data analysis. The applicability of a number of peak homogeneity testing methods, including spectral
Gerd Sigmund et al.
Drug testing and analysis, 7(11-12), 1057-1062 (2015-10-21)
2-Phenylethanamine (phenethylamine, PEA) represents the core structure of numerous drugs with stimulant-like properties and is explicitly featured as so-called specified substance on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List. Due to its natural occurrence in humans as well as its