Key Documents
616230
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Powiązane treści
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Protein structure provides valuable information that can be used to infer protein function. The study of protein structure and mapping of protein interactions, expression levels, and location enables the identification of disease biomarkers and potential drug targets for therapeutic treatment.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.