Merck
673021
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
DO2CCD2CD(ND2)CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD4
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-IAAZBAKNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)