Merck
641952
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
mp
232 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
DCXYFEDJOCDNAF-FLEDYEEXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)