Merck
616109
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2(CH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
61-64 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davide Noto et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(6), 158656-158656 (2020-02-12)
Untargeted lipidomics is a powerful tool to discover new biomarkers and to understand the physiology and pathology of lipids. The use of stable isotopes as tracers to investigate the kinetics of lipids is another tool able to supply dynamic information