Merck
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
Synonim(y):
3-Fluoro-L-alanine-2-d1, N-Fmoc
About This Item
Wzór liniowy:
FCH2CD(NHFmoc)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.33
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
Klucz InChI
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.