Kluczowe dokumenty
615676
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonim(y):
N-(aminoiminometylo)-glicyna-2,2-d2
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Klucz InChI
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?