Merck
772968
Sigma-Aldrich
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D14FO3P
Masa cząsteczkowa:
198.23
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+14
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
Klucz InChI
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)