Kluczowe dokumenty
615366
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Polecane produkty
opis
8 isomer mix
Poziom jakości
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
Klucz InChI
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)