Merck
614920
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HSCD2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
bp
157 °C (dec.)(lit.)
gęstość
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)