Merck
614785
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
Synonim(y):
α-Chlorotoluene-α,α−d2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD2Cl
Masa cząsteczkowa:
128.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
tw
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Heart,forestomach, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)