Merck
614467
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-d33
98 atom % D
Synonim(y):
Cetyl bromide-d33, Hexadecyl bromide-d33
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)14CD2Br
Masa cząsteczkowa:
338.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+33
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Klucz InChI
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)