Merck
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH2CD2Br
Masa cząsteczkowa:
128.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
gęstość
1.354 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
Klucz InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)