Kluczowe dokumenty
612162
Phosphoric acid solution
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
Próba
83.5-86.5% (gravimetric)
Formularz
solution
stężenie
85% in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
gęstość
1.481 g/cm3
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As standard for the determination of phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) chemical shifts of the common phospholipids.
- As external standard for the analysis of lipid composition of human white matter by 31P NMR spectroscopy.
- As external standard during the acid-labile phosphorylation of histone H4 by 31P NMR spectroscopy.
- As reference standard to investigate the surface species present on silica/alumina-supported sodium phosphates by pre- and postreaction MAS31P-NMR and FTIR spectroscopies.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
612162-1EA | 4061833314647 |