Key Documents
612111
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)