Merck
609218
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-α-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
α-N-Fmoc-L-tryptophan-α-15N1, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tryptophan-α-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H2215NNO4
Masa cząsteczkowa:
427.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
mp
182-185 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i28+1
Klucz InChI
MGHMWKZOLAAOTD-NCGCNWTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.