Kluczowe dokumenty
607649
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1