608947
Algal amino acid mixture-15N
98 atom % 15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
dostępność
not available in Japan
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Nature communications, 3, 770-770 (2012-04-05)
Application-specific requirements for future lighting, displays and photovoltaics will include large-area, low-weight and mechanical resilience for dual-purpose uses such as electronic skin, textiles and surface conforming foils. Here we demonstrate polymer-based photovoltaic devices on plastic foil substrates less than 2