Merck
604542
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13C(=NH)NH13CN
Masa cząsteczkowa:
86.07
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
Klucz InChI
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)