Merck
60420
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Synonim(y):
Oleic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.55
Beilstein:
4167152
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥87% (fatty acid)
zanieczyszczenia
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
ciąg SMILES
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Klucz InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Opis ogólny
Potassium oleate (PO), also known as oleic acid potassium salt, is an anionic surfactant characterized by a long hydrophobic hydrocarbon chain and a hydrophilic carboxylic acid end group. It is commonly utilized in organic synthesis as both a surfactant and an emulsifier.
Zastosowanie
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)