Key Documents
603856
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
201 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
Klucz InChI
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)