Merck
601454
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 sulfate
95 atom % 6Li
About This Item
Wzór liniowy:
6Li2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.09
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Formularz
solid
przesunięcie masy
M-2
ciąg SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
Klucz InChI
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)