Merck
596833
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
211-215 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
Klucz InChI
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)