Merck
595934
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-N-methylmaleimide
99%
Synonim(y):
1-metylo-3,4-dibromomaleimid, 3,4-Dibromo-1-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-dibromo-1-metylo-2,5-dihydropirol-2,5-dion, 3,4-dibromo-1-metylopirol-2,5-dion, 3,4-dibromo-N-metylomaleimid, 3,4-dibromo-N-metylopirol-2,5-dion, N-metylo-2,3-dibromomaleimid, N-metylodibromomaleimid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
120-124 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
imide
maleimide
ciąg SMILES
CN1C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C5H3Br2NO2/c1-8-4(9)2(6)3(7)5(8)10/h1H3
Klucz InChI
CKITYUQKOJMMOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-dibromo-N-metylomaleimid może być stosowany do syntezy bis-indolilomaleimidów w reakcji z bromkiem indolilo-magnezowym. Może również ulegać monokrzyżowemu sprzęganiu z pochodnymi triorganoindium, które mogą być dalej sprzęgane z naftoditiofenem, tworząc półprodukt do syntezy [5]tiahelicenu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Metal-catalyzed cross-coupling reactions of halomaleic anhydrides and halomaleimides: synthesis of structurally interesting and biologically important natural and unnatural products"
Deore SP and Argade PN
Synthesis, 46(03), 281-289 (2014)
Synthesis of arcyriarubin B and related bisindolylmaleimides.
Brenner M, et al.
Tetrahedron, 44(10), 2887-2892 (1988)