Merck
591955
Sigma-Aldrich
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Ethyl(acetone-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2 ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CD2COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)