Merck
591858
Sigma-Aldrich
Myristoyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Synonim(y):
Chlorek tetradekanoilo-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1213COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
Klucz InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)