Merck
591092
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-4-hydroxyphenylalanine-15N, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, N-t-Boc derivative, L-Tyrosine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OH)-C6H4-CH2CH(15NH-Boc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
133-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1/i15+1
Klucz InChI
CNBUSIJNWNXLQQ-ATIMDCQMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)