Merck
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
Klucz InChI
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)