Kluczowe dokumenty
589829
L-Methionine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CSCC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1,6+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-ZRXJCPJJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)