Merck
589748
Sigma-Aldrich
Myristic acid-14-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Tetradecanoic acid-14-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)12CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Klucz InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)