Kluczowe dokumenty
490865
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
Klucz InChI
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?