Merck
589373
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Phenylacetonitrile-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH213CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
233-234 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
Klucz InChI
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup