Kluczowe dokumenty
589063
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium, α-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C-3-d acid sodium salt, 2-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-13C-2-oxobutanoic-4-13C,d acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-(3-methyl-13C),4-13C,3-d
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
Klucz InChI
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.