Key Documents
588784
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,4-Butanediamine-1,4-13C2, Putrescine-1,4-13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
Klucz InChI
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)