Kluczowe dokumenty
588768
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexyl-13C6 alcohol
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
156.5 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)