Kluczowe dokumenty
588636
Adipoyl-d8 chloride
98 atom % D
Synonim(y):
Hexanedioyl-d8 chloride
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(Cl)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
PWAXUOGZOSVGBO-SVYQBANQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)