Merck
586765
Sigma-Aldrich
Aniline-4-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzenamina-4-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CC5H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1
Klucz InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronald Besandre et al.
Organic letters, 15(7), 1666-1669 (2013-03-15)
N-substituted indoles are synthesized from primary amines through a tandem reaction sequence. Initial condensation of the amine with an α-(o-haloaryl)ketone or aldehyde is followed by intramolecular aryl amination catalyzed by CuI. A variety of anilines and alkyl amines, including those
Roman Spesyvtsev et al.
Faraday discussions, 157, 165-179 (2012-12-13)
Femtosecond time-resolved photoelectron imaging is employed to investigate ultrafast electronic relaxation in aniline, a prototypical aromatic amine. The molecule is excited at wavelengths between 269 and 238 nm. We observe that the S2(pi3s/pi sigma*) state is populated directly during the
Wen Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(11), 4438-4449 (2013-03-02)
A series of linear and cyclic, sequence controlled, DNA-conjoined copolymers of aniline (ANi) and 2,5-bis(2-thienyl)pyrrole (SNS) were synthesized. In one approach, linear copolymers were prepared from complementary DNA oligomers containing covalently attached SNS and ANi monomers. Hybridization of the oligomers
A Subashini et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 104, 403-408 (2013-01-01)
One of the Schiff base 4-bromo-4'dimethylamino benzylideneaniline (BDMABA) compounds was synthesized and single crystal of the material was grown by solvent evaporation method at room temperature. Molecular structure of BDMABA was confirmed by (1)H nuclear magnetic resonance and the presence
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative