Merck
586609
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-2,2′-13C2,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(13CD3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
tw
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
gęstość
1.164 g/mL at 25 °F
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-KLFIIISESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)