Merck
586293
Sigma-Aldrich
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
Synonim(y):
Ethyl alcohol-17O
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH217O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
20 atom % 17O
Próba
99% (CP)
masa cząsteczkowa
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
78 °C (lit.)
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.