Merck
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Synonim(y):
2-Propanon-18O
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C18OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
90 atom % 18O
Formularz
liquid
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)