Merck
586072
Sigma-Aldrich
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
Laurylamine-15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1115NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
247-249 °C
mp
27-29 °C (lit.)
gęstość
0.810 g/mL
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
Klucz InChI
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)