Kluczowe dokumenty
579769
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)