Kluczowe dokumenty
579122
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3CC6H10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
71-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?