Merck
578576
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
technical grade
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
2744
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manfred T Reetz et al.
Organic letters, 6(2), 177-180 (2004-01-16)
[reaction: see text] The epoxide hydrolase (EH) from Aspergillus niger, which shows a selectivity factor of only E = 4.6 in the hydrolytic kinetic resolution of glycidyl phenyl ether, has been subjected to directed evolution for the purpose of enhancing
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 60(2), 79-84 (2009-02-12)
Simultaneous contact allergies to the reactive diluent phenyl glycidyl ether (PGE) and epoxy resins based on diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) or epoxy resins of the bisphenol F-type have been reported. The latter epoxy resins contain three isomers of
M S Larrechi et al.
Applied spectroscopy, 58(1), 47-53 (2004-01-20)
When applied to near-infrared (NIR) data, multivariate curve resolution methods, in particular alternating least squares (ALS), make it possible to calculate the concentration profiles and the spectra of all species involved in the reaction of curing epoxy resins. In this
Jung-Hee Woo et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 109(6), 539-544 (2010-05-18)
As a continuous effort of developing highly enantioselective epoxide hydrolase from marine microorganisms, it was found that Maritimibacter alkaliphilus KCCM 42376 [corrected] was highly enantioselective toward racemic glycidyl phenyl ether (GPE). An open reading frame (ORF) encoding a putative epoxide
Dermatitis from phenyl glycidyl ether.
E Rudzki et al.
Contact dermatitis, 9(1), 90-91 (1983-01-01)