Merck
576646
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-hydroxyaniline
97%
Synonim(y):
N-Boc-4-aminophenol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
143-147 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for
Anne Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(39), 13723-13731 (2015-08-08)
Azobenzene linker molecules can be utilized to control peptide/protein function when they are ligated to appropriately spaced amino acid side chains of the peptide. This is because the photochemical E/Z isomerization of the azobenzene N=N double bond allows to switch