Merck
576603
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
25-30 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
Na15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
25-30 atom % 15N
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
85.24 by atom % calculation (at 25 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)