Merck
571245
Sigma-Aldrich
Pyrene
sublimed grade, 99%
Synonim(y):
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Beilstein:
1307225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Próba
99%
mp
145-148 °C (lit.)
fluorescencja
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
ciąg SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Klucz InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatsuya Itoyama et al.
Marine pollution bulletin, 124(2), 792-797 (2017-03-06)
Pyrene, a member of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), contributes to abnormality in the size of the brain and the swimming behavior of pufferfish (Takifugu niphobles) larvae. We hypothesized that the aryl hydrocarbon receptor (AHR) may mediate pyrene-induced toxic effects
Chufen Yang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 84, 254-262 (2018-03-10)
To improve the drug release rate in well-controlled manner, a new pH-sensitive triblock amphiphilic copolymer methyl poly(ethylene glycol) ether-b-poly(β-amino esters)-b-poly lactic acid (MPEG-b-PBAE-b-PLA) and its self-assembled micelles were developed for anticancer drug delivery. The average molecular weight and molecular structure
Yeimy J Rodriguez et al.
Pharmaceutics, 12(3) (2020-02-29)
Amphotericin B (AmB) is a broad spectrum of antifungal drug used to treat antifungal diseases. However, due to the high toxicity of AmB, treated patients may suffer the risk of side effects, such as renal failure. Nanoencapsulation strategies have been
Hao Wang et al.
Acta biomaterialia, 72, 206-216 (2018-03-24)
While polysaccharide-based nanocarriers have been recognized for their crucial roles in tumor theranostics, the industrial-scale production of nanotherapeutics still remains a significant challenge. Most current approaches adopt a postpolymerization self-assembly strategy that follows a separate synthetic step and thus suffers
Pentti Somerharju
Chemistry and physics of lipids, 116(1-2), 57-74 (2002-07-03)
Pyrene is one of the most frequently used lipid-linked fluorophores. Its most characteristic features are a long excited state lifetime and (local) concentration-dependent formation of excimers. Pyrene is also hydrophobic and thus does not significantly distort the conformation of the
Produkty
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.